Learn More
Melford Timidina
Descripción
Almacenar a temperatura ambiente.
Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 50-89-5 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O5 |
| Cantidad | 100 g |