Learn More
MedChemExpress Thymalfasin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.75% |
| CAS | 62304-98-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 3108.28 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 0.3 mg/mL (0.10 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Sinónimo | Thymosin α1 |