Learn More
Estándar de tulio: Tm a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de tulio: Tm a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thulium |
| CAS | 7440-30-4 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Thulium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Tm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tm |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Tm |
| SMILES | [Tm] |
| Mostrar más |