Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Tm | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thulium Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 7440-30-4, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Certificado de análisis | El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 39 elementos a nivel ppb. |
| % mín. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis. |
| % máx. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Fórmula molecular | Tm |
| Número MDL | MFCD00011281 |
| Técnica | AA, ICP |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1000
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio