Learn More
Lámina de tulio, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345828 25 x 25 mm 25 mm
11365779 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010375.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-30-4 | Tm | 168.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-30-4
Fórmula molecular Tm
Peso molecular (g/mol) 168.93
Número MDL MFCD00011281
Clave InChI FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
Nombre IUPAC tulio
SMILES [Tm]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium foil
Color Plata a gris
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈1.75g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%