Learn More
(-)-Tujopseno (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Thujopsen |
| CAS | 470-40-6 |
| Fórmula molecular | C15H24 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Cyclopropa[d]naphthalene','1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-','(1aS,4aS,8aS)- (9CI','ACI), (1aS,4aS,8aS)-1,1a,4,4a,5,6,7,8-Octahydro-2,4a,8,8-tetramethylcyclopropa[d]naphthalene (ACI), Cyclopropa[d]naphthalene','1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-','(1aS,4aS,8aS)-(-)- (8CI), Cyclopropa[d]naphthalene','1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-','[1aS-(1aα,4aβ,8aR*)]- (ZCI), Thujopsene (6CI), (-)-Thujopsene, cis-(-)-Thujopsene, NSC 44707, Sesquichamene, Thujopsen, Thujopsene','(-)-, Widdrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-11-6-9-14(4)8-5-7-13(2,3)15(14)10-12(11)15/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CC[C@]2(C)CCCC(C)(C)[C@@]23C[C@@H]13 |
| Nombre IUPAC | (1aS,4aS,8aS)-2,4a,8,8-tetrametil-1,1a,4,5,6,7-hexahidrociclopropa[j]naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1878 |