Learn More
THS-044, MedChemExpress
Código de producto. 16453777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453777 50 mg 50 miligramos
16450288 5 mg 5 miligramos
16407828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16453777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19621
MedChemExpress THS-044 binding stabilizes the HIF2(alpha) PAS-B folded state, for regulating HIF2 activity in endogenous and clinical settings.
THS-044 binding stabilizes the HIF2(alpha) PAS-B folded state, for regulating HIF2 activity in endogenous and clinical settings.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material THS-044
Forma física Powder
CAS 62054-67-5
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12F3N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
SMILES FC(C1=CC=C(NN2CCOCC2)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 291.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.23
Porcentaje de pureza 99.67%