Learn More
Tromboxano B2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thromboxane B2 |
| CAS | 54397-85-2 |
| Fórmula molecular | C20 H34 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 8-(1-Hydroxy-3-oxopropyl)-9,12-dihydroxy-5,10-heptadecadienoic Acid Hemiacetal, (5Z,9α,13E,15S)9,11,15-Trihydroxythromboxa-5,13-dien-1-oic Acid, TXB2, (5Z)-7-[(2R,3S,4S)-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-1-octenyl]-2H-pyran-3-yl]-5-heptenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H34O6/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-18-16(17(22)14-20(25)26-18)10-7-4-5-8-11-19(23)24/h4,7,12-13,15-18,20-22,25H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t15-,16-,17-,18+,20?/m0/s1 |
| SMILES | CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1OC(O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-7-[(2R,3S,4S)-4,6-dihidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxioct-1-enil]oxan-3-il]hept-5-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 370.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.2355 |