missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para trombopoyetina (TPO/THPO) de ratón

Código de producto. 17175779
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17175779 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17175779 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EMTHPOX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El ELISA para trombopoyetina (TPO/THPO) de ratón cuantifica la Ms TPO en suero, plasma o un medio celular de ratón.

El ELISA para trombopoyetina (TPO/THPO) de ratón cuantifica la Ms TPO en suero, plasma o un medio celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente la Ms TPO natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para TPO de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

La trombopoyetina (TPO, THPO, ligando MPL, factor estimulante de colonias de megacariocitos) es responsable de la generación de plaquetas a través de su acción en las células hematopoyéticas comprometidas con linaje de megacariocitos. La unión de la trombopoyetina a su receptor, MPL (CD110), inicia una cascada de señales a través de las vías de señalización JAK/STAT, MAPK y PI3K/AKT que conduce a la proliferación y diferenciación de los megacariocitos y, en última instancia, a la producción de plaquetas (trombopoyesis). La trombopoyetina es producida constitutivamente por el hígado y tiene un peso molecular previsto de 38 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Ligando C-mpl; factor estimulante de colonias de megacariocitos; Factor de crecimiento y desarrollo de megacariocitos; factor estimulante de megacariocitos; MGDF; MKCSF; ML; Ligando MPL; Mpllg; ligando oncogén del virus de la leucemia mieloproliferativa; preprotrombopoyetina; THCYT1; THPO; trombopoyetina; TPO
Intervalo del ensayo De 27,4 a 20 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 30 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P40226
Símbolo de gen THPO
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos
Patrón
Concentrado de diluyente de ensayo
Anticuerpo de detección biotinilado
SAV-HRP
Tampón de lavado
Cromógeno
Solución de parada
Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TPO
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.