Descripción
- Activity: ≥1,000 NIH U/vial
- Specific Activity: ≥2,000 NIH U/mg protein
- pH: 6.5
- CAS: 9002-04-4
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Thrombin |
| Intervalo de pH | 6.5 |
| Cantidad | 1 kU |
| Fuente | Human (1,000 NIH U/vial) |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Envase | Plastic bottle |
| Formulario | Lyophilized |