Learn More
Treonina (L-treonina), Mikromol™
Código de producto. 30051441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051441 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30051441 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0360.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Treonina (L-treonina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine
CAS 72-19-5
Nombres de analitos o componentes L-Threonine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H9 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Threonine, (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, 17: PN: WO2011044089 SEQID: 18 claimed protein, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, 2: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 3046: PN: WO2004111636 SEQID: 516 unclaimed protein, 46: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 48: PN: WO2004076659 FIGURE: 7 claimed protein, 49: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 4: PN: WO2012076822 PAGE: 51 claimed sequence, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
SMILES [C@H]([C@@H](C)O)(C(O)=O)N
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 119.12
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119,0582 g/mol