Learn More
(+/-)-clorhidrato de treo-isopropilfenidato, Mikromol™
Código de producto. 17961886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17961886 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17961886 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1031.230025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (+/-)-treo-isopropilfenidato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride
CAS 1262795-94-7
Nombres de analitos o componentes (±)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, 1-methylethyl ester, hydrochloride (1:1), (αR,2R)-rel-, (±)-threo-Isopropylphenidate hydrochloride, Dimethylphenidate hydrochloride, Ritalinic acid isopropyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-12(2)19-16(18)15(13-8-4-3-5-9-13)14-10-6-7-11-17-14;/h3-5,8-9,12,14-15,17H,6-7,10-11H2,1-2H3;1H/t14-,15-;/m1./s1
SMILES Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2R)-2-fenil-2-[(2R)-piperidin-2-il]acetato de propan-2-ilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 297.82
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1496 g/mol