Learn More
Clorhidrato de bupropión trio-dihidro, TRC
Código de producto. 30387681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387681 5 mg
30384119 1 mg
30384580 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4504735MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 292055-71-1
Fórmula molecular C13 H20 Cl N O . HCl
Peso molecular (g/mol) 278.21794
Sinónimo (alphaS)-3-Chloro-alpha-[(1S)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-benzenemethanol Hydrochloride, BW-A 494U, (R*,R*)-3-Chloro-alpha-[1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol Hydrochloride, (alphaR)-rel-3-Chloro-alpha-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benezenemethanol Hydrochloride, (alphaS)-rel-3-chloro-alpha-[(1S)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-(tert-butilamino)-1-(3-clorofenilo)propan-1-ol; Cloruro
SMILES [C@H]([C@@H](NC(C)(C)C)C)(O)C1=CC(Cl)=CC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-Dihydro Bupropion Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1