Learn More
Terumo™ Jeringa de tres piezas
Código de producto. 17122724
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
21 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
17122724 21 G paquete de 100
1 options
Código de producto. 17122724 Proveedor Terumo™ N.º de proveedor 8MDSS10S2138E
Edge
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o para la recogida de sangre u otros líquidos corporales.Las jeringas de tres piezas Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
  • Agujas ultraafiladas
  • Cuerpos transparentes
  • Marcas de escala precisas y en negrita
  • Acción suave del émbolo
  • Envases desplegables a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Calibre de aguja 21 G
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 40 mm
Tipo de producto Jeringa de 3 piezas
Volumen (métrico) 10 mL
Esterilidad Estéril