Learn More
DWK Life Sciences Dispositivo de retención de tres piezas, completo, para llave de llave de paso, roscado y hueco
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El dispositivo de seguridad para el grifo de 3 piezas sujeta y fija el tapón hueco DURAN™ del grifo al manguito del grifo.
- 3 piezas, para tapones de grifo huecos
- El dispositivo de retención de tres piezas sujeta y fija el tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 21.5 |
| N.° por paquete | 100/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para fijar el tapón de grifo hueco DURAN™ al grifo esmerilado de una vía DURAN™ |