Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Código de producto. 10498782
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Diámetro exterior (métrico):
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Junta cónica estándar:
Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 14/23
Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 19/26
Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 29/32
Cuello central NS 45/40, cuellos laterales NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10498782 1 L 131 mm Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 19/26 cada uno
10473681 2 L 166 mm Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 14/23 cada uno
10179550 5 L 223 mm Cuello central NS 45/40, cuellos laterales NS 29/32 cada uno
10040321 10 L 279 mm Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 29/32 cada uno
10264431 3 L 185 mm Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 29/32 cada uno
10274191 3 L 185 mm Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 14/23 cada uno
10395921 6 L 236 mm Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 29/32 cada uno
10438212 4 L 207 mm Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 14/23 cada uno
10449172 5 L 223 mm Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 29/32 cada uno
10738271 6 L 236 mm Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10498782 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03304270
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Matraces de reacción de conformidad con DIN 12392
  • Con dos cuellos laterales paralelos
  • Con juntas cónicas esmeriladas
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Cuello central NS 29/32, cuellos laterales NS 19/26
Diámetro exterior (métrico) 131 mm