Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Código de producto. 10726951
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10726951 3 L cada uno
10119360 1 L cada uno
10290921 2 L cada uno
10283901 4 L cada uno
10315171 6 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10726951 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03314176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    192.61€ / paquete de 1
    Ahorro 80.39€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
  • Con dos cuellos laterales angulares (20°)
  • Con juntas esmeriladas cónicas, con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Junta cónica estándar Cuello central NS 29/32