Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Código de producto. 10119360
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10119360 1 L cada uno
10290921 2 L cada uno
10283901 4 L cada uno
10315171 6 L cada uno
10726951 3 L cada uno
5 options
Código de producto. 10119360
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03314170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
  • Con dos cuellos laterales angulares (20°)
  • Con juntas esmeriladas cónicas, con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Junta cónica estándar Cuello central NS 29/32