Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraces de fondo redondo con tres cuellos
Product Code. 10798451
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1000 mL
20.000 mL
3000 mL
4000 mL
Descripción:
Cuello central - NS 29/32, cuellos laterales - NS 14/23
Cuello central - NS 29/32, cuellos laterales - NS 19/26
Cuello central - NS 29/32, cuellos laterales - NS 29/32
Cuello central - NS 45/40, cuellos laterales - NS 29/32
Unit Size:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Descripción Unit Size
10798451 20.000 mL Cuello central - NS 45/40, cuellos laterales - NS 29/32 cada uno
10121761 100 mL Cuello central - NS 29/32, cuellos laterales - NS 19/26 cada uno
10264191 1000 mL Cuello central - NS 29/32, cuellos laterales - NS 14/23 cada uno
10709031 3000 mL Cuello central - NS 45/40, cuellos laterales - NS 29/32 cada uno
10718841 4000 mL Cuello central - NS 29/32, cuellos laterales - NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10798451 Supplier Lenz Laborglasintrumente™ Supplier No. 03305494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00€
    886.53€ / paquete de 1
    Ahorro 423.47€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Matraces de reacción de fondo redondo de tres cuellos con dos cuellos laterales paralelos
  • Matraces de reacción conformes a DIN 12392 y además de DIN
  • Con dos cuellos laterales paralelos
  • Con juntas cónicas esmeriladas
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Specifications
Descripción Cuello central - NS 45/40, cuellos laterales - NS 29/32
Capacidad (métrico) 20.000 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.° por paquete 1
Tipo de producto Matraces de reacción
Diámetro exterior (métrico) 345 mm