Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de destilación
- Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con tres cuellos
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con tres cuellos
Código de producto. 10716761
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Junta cónica estándar:
Cuello central NS 24/29
Cuello central NS 29/32
Cuello central NS 45/40
Junta del brazo lateral:
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 19/26
Cuello lateral NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Junta del brazo lateral | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10716761 | 2 L | Cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 19/26 | cada uno |
| 10622662 | 100 mL | Cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 14/23 | cada uno |
| 10631702 | 3 L | Cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10433111 | 2 L | Cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10000241 | 10 L | Cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10191991 | 500 mL | Cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 19/26 | cada uno |
| 10234241 | 5 L | Cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10280921 | 1 L | Cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10335601 | 3 L | Cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10411093 | 6 L | Cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10468402 | 20 L | Cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10490893 | 4 L | Cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10520002 | 4 L | Cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
| 10578791 | 1 L | Cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 19/26 | cada uno |
| 10590112 | 2 L | Cuello central NS 29/32 | Cuello lateral NS 19/26 | cada uno |
| 10632852 | 500 mL | Cuello central NS 24/29 | Cuello lateral NS 14/23 | cada uno |
| 10791352 | 6 L | Cuello central NS 45/40 | Cuello lateral NS 29/32 | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10716761
Proveedor
Lenz Laborglasintrumente
N.º de proveedor
03313273
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matraces de fondo redondo de tres cuellos
- Matraces de destilación en ángulo de cuellos laterales
- Conforme a DIN 12394
- Dos cuellos laterales en ángulo (20°)
- Juntas cónicas esmeriladas
- Etiqueta de inscripc
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 166 mm |
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Junta del brazo lateral | Cuello lateral NS 19/26 |
| Junta cónica estándar | Cuello central NS 24/29 |