Learn More
Idex Adaptador Luer PEEK roscado
Código de producto. 12947759
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Para utilizar con (equipo):
Luer hembra x M6 hembra de fondo plano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12947759 Negro Luer hembra x M6 hembra de fondo plano cada uno
1 options
Código de producto. 12947759 Proveedor Idex N.º de proveedor 0202359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    31.82€ / paquete de 1
    Ahorro 2.18€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
  • Fabricado a partir de polímeros inertes
Los adaptadores Luer de conexión rápida están diseñados para conectar cualquier Luer hembra a cualquier Luer macho en una gran variedad de aplicaciones. Se utilizan con adaptadores Luer Lock macho para una conexión más segura.
Especificaciones
Tipo Adaptador de Luer roscado
Diámetro interior (imperial) 0,05 in
Temperatura máx. (métrico) 125 °C
Material PEEK
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Luer hembra x M6 hembra de fondo plano