Learn More
SCAT Adaptador de rosca, PP
Código de producto. 10363580 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10363580 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 10363580 Proveedor SCAT N.º de proveedor 107095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.10€
    50.65€ / paquete de 1
    Ahorro 4.45€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de seguridad SCAT y los tapones de seguridad para residuos SCAT están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca adecuada para su contenedor sigue sin estar disponible, utilice el adaptador correspondiente.
Los adaptadores de rosca SCAT son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de seguridad para residuos, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT
  • Especificaciones
    Tamaño del tapón S51 (f) a S55 (m)
    Color Incolora
    Material Polipropileno
    Tipo de producto Adaptador de rosca