Learn More
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE
Las tapas SCAT y las tapas de seguridad para residuos están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca correcta para su contenedor todavía no está disponible, simplemente utilice el adaptador correspondiente.
Marca:  SCAT™ 107632
31.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10584448
  • 39.35€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de seguridad para residuos, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Fabricado con material de politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT
Especificaciones
Especificaciones
UNF 1/4 pulg. 28 G (f) a GL14 (m)
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Adaptador
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE > Para su uso con: Conector capilar