Learn More
SCAT™ Adaptador de rosca, tipo 42
Código de producto. 10671991 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Rosca 1: S51 (m), rosca 2: S60/61 (f)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10671991 Rosca 1: S51 (m), rosca 2: S60/61 (f) 1 PCS
1 options
Código de producto. 10671991 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 107086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.10€
    50.65€ / paquete de 1
    Ahorro 4.45€
    8% Descuento
En stock
Los tapones de seguridad y los tapones de residuos de seguridad están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca adecuada para su contenedor sigue sin estar disponible, utilice el adaptador correspondiente.
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Fabricado con polipropileno (PP)
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Tamaño del tapón Rosca 1: S51 (m), rosca 2: S60/61 (f)
Color del tapón Incoloro
Material de revestimiento Polipropileno
Tipo de producto Adaptador de rosca