Descripción
- Para usar con la bomba de disolvente Buerkle Mini
- Fabricación en ETFE
- Rosca externa: GL 45
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con | Minibomba de disolvente |
| Material | ETFE |
| Tipo de tubos | GL45-GL38 |
| Tamaño de los tubos | GL45-GL38 |
| Tipo | Adaptador de rosca |
| Peso (métrico) | 0,021 kg |