Learn More
SymLine™ Adaptador de rosca
Código de producto. 31454263 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL14, NPT 1/4 in
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
31454263 GL14, NPT 1/4 in -
10811561 S60/61, 2 in. Tri-Sure cada uno
17387409 GL25, 14.6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31454263 Proveedor SymLine™ N.º de proveedor 502045
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
SymLine™ offers a suitable adapter for every common thread, so that you will have no problems connecting different thread types.
  • Many useful accessories such as manifolds, shut-off valves, cabinet feed-throughs or earthing cables allow you to configure your SymLine™ system to your needs
  • All accessories are electrostatically dissipative and approved for use in laboratories with explosion hazards
Especificaciones
Tamaño del tapón GL14, NPT 1/4 in
Color del tapón Negro
Material de revestimiento PTFE-L
Tipo de producto Adaptador de rosca