Learn More
SymLine™ Adaptador de rosca
Código de producto. 17387409 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL14, NPT 1/4 in
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
17387409 GL25, 14.6 mm cada uno
10811561 S60/61, 2 in. Tri-Sure cada uno
31454263 GL14, NPT 1/4 in -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17387409 Proveedor SymLine™ N.º de proveedor 106510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Tamaño del tapón GL25, 14.6 mm
Color del tapón Negro
Descripción GL25 (h) a (D.E.) 14,6 mm
Color Negro
Material de revestimiento HDPE-EC
Material HDPE-EC
Tipo de producto Adaptador de rosca