missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ThPOK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16309864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16309864 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16309864 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA582901

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LLEFAYTATL TTSSANMPAV LQAARLLEIP CVIAACMEIL QGSGLEAPSP DEDDCERARQ YLEAFATATA SGVPNGEDSP PQVPLPPPPP PPPRPVARRS RKPRKAFLQT KG Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 94%, Mouse - 94%.

ZFP67 is an early growth response gene that encodes a zinc finger-containing transcription factor that binds to the promoter regions of type I collagen genes (e.g., COL1A1; MIM 120150) and has a role in development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ThPOK
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Zbtb7b
N.º de referencia del gen O15156
Alias de gen CKROX; c-KROX; DKFZp686G01254; hcKROX; Krueppel-related zinc finger protein cKrox; RP11-307C12.9; T helper-inducing POZ/Krueppel factor; T-helper-inducing POZ/Krueppel-like factor; Thpok; Vzinc finger and BTB domain containing 7B; ZBTB15; ZBTB7B; ZFP67; Zfp-67; zinc finger and BTB domain containing 15; zinc finger and BTB domain containing 7B; Zinc finger and BTB domain-containing protein 15; Zinc finger and BTB domain-containing protein 7B; zinc finger protein 67; Zinc finger protein 67 homolog; zinc finger protein 857B; Zinc finger protein Th-POK; ZNF857B
Símbolos de los genes Zbtb7b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZBTB7B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89377).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51043
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.