Learn More
THP-1 (human acute monocytic leukemia) Whole cell lysate, Non-denatured, Abnova
Código de producto. 16009515
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
16009515 200 μg 200 microgramos
1 options
Código de producto. 16009515
Marca: Abnova L007V2.200ug
Non-denatured whole cell lysate of THP-1 (human acute monocytic leukemia)
  • Tissue: Peripheral blood
  • Host: Human
  • Lysis Buffer: Modified RIPA Lysis Buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF
  • Storage buffer: In modified RIPA Lysis Buffer
Western Blotting, Immunoprecipitation
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Blood, peripheral
Descripción Whole cell lysate (non-denatured)
Tampón de lisis Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Método de preparación Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 200 μg
Tampón de almacenamiento In modified RIPA Lysis Buffer.
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.