Learn More
Estándar de torio: Th @ 10000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 30003185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003185 500 mL 500 ml
30003131 250 mL 250 ml
30002972 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30003185 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTTHN500
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de torio: Th @ 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thorium
CAS 7440-29-1
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Thorium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Th
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Th
Fórmula InChI InChI=1S/Th
SMILES [Th]
Nombre IUPAC torio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 232.038
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.038 g/mol