Learn More
Bromuro de tonzonio, TRC
Código de producto. 30453899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453899 250 mg 250 miligramos
30453575 1 g -
30452887 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT397000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-08-2
Fórmula molecular C32 H55 N4 O . Br
Peso molecular (g/mol) 591.71
Sinónimo N-[2-[[(4-Methoxyphenyl)methyl]-2-pyrimidinylamino]ethyl]-N,N-dimethyl1-hexadecanaminium Bromide, Hexadecyl[2-[(p-methoxybenzyl)-2-pyrimidinylamino]ethyl]dimethylammonium Bromide, Hexadecyl[2-[(p-methoxybenzyl)-2-pyrimidinylamino]ethyl]dimethylammonium Bromide, Cetyl[2-[(p-methoxybenzyl)-2-pyrimidinylamino]ethyl]dimethylammonium Bromide, N-(2-Pyrimidyl)-N-(p-methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N'-cetyl-N'-bromoethylenediamine, NC 1264, Thonzide, Thonzonium Bromide, Tonzonium Bromide
Nombre IUPAC hexadecil-[2-[(4-metoxifenil)metil-pirimidina-2-ilamino]etil]-dimetilaziano; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCN(Cc1ccc(OC)cc1)c2ncccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thonzonium Bromide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H55N4O.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27-36(2,3)28-26-35(32-33-24-19-25-34-32)29-30-20-22-31(37-4)23-21-30;/h19-25H,5-18,26-29H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 590.3559