Learn More
Thonzonium bromide, MedChemExpress
Descripción
Thonzonium bromide is an antibacterial agent that is structurally similar to Farnesol (HY-Y0248A). Thonzonium bromide is also a monocationic surface-active agent, which inhibits RANKL-induced osteoclast formation and bone resorption in vitro and prevents LPS-induced bone loss in vivo. Thonzonium bromide inhibits proton transport in a dose-dependent manner (EC50=69 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thonzonium bromide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 553-08-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H55BrN4O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (50.70 mM) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCN(CC1=CC=C(OC)C=C1)C2=NC=CC=N2)C.[Br-] |
| Mostrar más |