Learn More
Brand™ Cámaras de conteo, patrón Thoma, BLAUBRAND™ , doble fallo
Código de producto. 10648431 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Con pinzas de resorte
Sin abrazaderas de resorte
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10648431 Con pinzas de resorte cada uno
10054030 Sin abrazaderas de resorte 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10648431 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 718020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.20€
    68.81€ / paquete de 1
    Ahorro 22.39€
    24% Descuento
En stock
BLAUBRAND™ calidad. Excelente precisión de medición. Calidad 100% certificada.
  • Fabricado según DIN 12 847, incluye 2 cubreobjetos para hemacitómetro.
  • El rayado se corresponde con el cuadrado grande central de la cámara Neubauer.
  • Los mini cuadrados tienen un área de 0,0025 mm2 cada uno.
  • Como los cuadrados grandes exteriores no están completos, la cámara de Thoma solo se utiliza para contar trombocitos y eritrocitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de recuento
Cantidad 1Each
Fondo (métrico) 0,1mm
Para utilizar con (aplicación) Recuento de eritrocitos y trombocitos
Incluye Con pinzas de resorte