Descripción
- Fabricado según DIN 12 847, incluye 2 cubreobjetos para hemacitómetro.
- El rayado se corresponde con el cuadrado grande central de la cámara Neubauer.
- Los mini cuadrados tienen un área de 0,0025 mm2 cada uno.
- Como los cuadrados grandes exteriores no están completos, la cámara de Thoma solo se utiliza para contar trombocitos y eritrocitos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispositivo de recuento |
| Cantidad | 1Each |
| Fondo (métrico) | 0,1mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de eritrocitos y trombocitos |
| Incluye | Sin abrazaderas de resorte |