Learn More
Rogo Sampaic™ Célula de Thoma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula de Thoma |
| Grid Type | Doble |
| Cantidad | 1Each |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Fondo (métrico) | 0,1mm |