Learn More
THK5351 (R enantiomer), MedChemExpress
Descripción
THK5351 R enantiomer is an R enantiomer of THK5351.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | THK5351 (R enantiomer) |
| CAS | 2101218-44-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H18FN3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | CNC1=NC=C(C2=NC3=CC=C(OC[C@H](CF)O)C=C3C=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 327.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.35 |
| Porcentaje de pureza | 95.62% |
| Mostrar más |