Learn More
Witeg™ Embudo de cardo con curva y dos bulbos
Código de producto. 10440975
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
400 mm
Código de producto. Altura (métrico)
10440975 400 mm
1 options
Código de producto. 10440975 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 2 118 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.90€
    15.21€ / paquete de 1
    Ahorro 1.69€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Útil para la adición de un líquido, especialmente ácidos o bases cáusticos, a un sistema o aparato existente. Witeg™ El embudo de cardo con curva y dos bulbos tiene un vástago largo para facilitar la inserción en un matraz.
  • Forma de cardo.
  • Curva y dos bombillas.
  • Altura: 400mm.
  • Diámetro interior: 6mm.
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 6mm
Material Vidrio
Altura (métrico) 400 mm