Learn More
Tiram-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ThiramD12 |
| CAS | 69193-86-8 |
| Fórmula molecular | C6 2H12 N2 S4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2)','tetra(methyl-d3)- (9CI), Thiram D12, Thiram-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=S)SSC(=S)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(trideuteriometil)carbamotioilsulfanil N,N-bis(trideuteriometil)carbamoditioato |
| Peso molecular (g/mol) | 252.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0637 |