Learn More
Tocris Bioscience™ THIQ
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18094212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18094212 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18094212 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3032/1
Potent and selective MC4 receptor agonist
Potent and selective melanocortin 4 (MC4) receptor agonist (IC50 values are 1.2, 761 and 2067 nM for human MC4, MC3 and MC1 receptors respectively). Enhances intracavernosal pressure and stimulates erectile activity in rats ex copula following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 312637-48-2
Cantidad 1 mg
Tipo de producto THIQ
Pureza >95%
Peso molecular 589.181