Learn More
Sal sódica de ácido tiúrico dihidratada, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiouric Acid Sodium Salt Dihydrate |
| CAS | 1329805-85-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5 H3 N4 O2 S . Na . 2 H2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7,9-Dihydro-6-thioxo-1H-purine-2,8(3H,6H)-dione Sodium Salt Dihydrate, 6-Thio-uric Acid Sodium Dihydrate, 2,8-Dihydroxy-6-mercaptopurine Sodium Dihydrate, 6-Thiouric Acid Sodium Dihydrate, NSC 46380 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N4O2S.Na.2H2O/c10-4-6-1-2(7-4)8-5(11)9-3(1)12;;;/h(H4,6,7,8,9,10,11,12);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| SMILES | O.O.[Na+].Oc1nc([S-])c2nc(O)[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | sodio;2,8-dihidroxi-9H-purina-6-tiolato;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 242.19 |
| Mostrar más |