Learn More
Ácido Tiúrico-13C3 Dihidrato de Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30453556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453556 10 mg 10 miligramos
30454105 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT37550210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330823-16-9
Fórmula molecular 13C3 C2 H3 N4 Na O2 S
Peso molecular (g/mol) 209.136
Nombre IUPAC (2,8-dihidroxi-9H-purina-6-il)sulfanilsódico
SMILES O[13c]1n[13c]2[13c](S[Na])nc(O)nc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiouric Acid-13C3 Sodium Salt Dihydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O2S.Na/c10-4-6-1-2(7-4)8-5(11)9-3(1)12;/h(H4,6,7,8,9,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,4+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.998