Learn More
Tiourea, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12696777 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
10 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
10 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12696777 10 kg Barril de plástico 10 KG
11478882 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
11488882 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12696777 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1150/68
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 62-56-6
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.12
Número MDL MFCD00008067
Clave InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
Nombre IUPAC tiourea
SMILES NC(N)=S
Specifications
Punto de fusión 171°C
Color Blanco
Envase Barril de plástico
Cantidad 10 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • THIOUREA SLR
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.