Learn More
Tiourea, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11478882 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
10 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
10 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11478882 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
11488882 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
12696777 10 kg Barril de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478882 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1150/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 62-56-6
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.12
Número MDL MFCD00008067
Clave InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
Nombre IUPAC tiourea
SMILES NC(N)=S
Especificaciones
Punto de fusión 171°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • THIOUREA SLR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.