Learn More
Tiourea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
11495213 2500 g 2500 g
11493920 100 g 100 g
11485213 500 g 500 g
11405223 10,000 g 10000 g
4 options
Código de producto. 11495213
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12828.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Reagent for organic synthesisUsed as a reagent for organic synthesis. Thiourea is a photographic fixative, and used in manufacture of resins. It acts as a catalyst for asymmetric reactions. It plays an essential role as a catalyst for highly enantio- and diastereoselective additions reaction of oxindoles to nitroolefins. It is also useful to improve the productivity of mung bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la síntesis orgática. Se emplea como reactivo para la síntesis orgánica. La tiourea es un fijador fotográfico y se utiliza en la fabricación de resinas. Actúa como catalizador de reacciones asimétricas. Desempeña un papel esencial como catalizador para la reacción de adiciones altamente enantio y diastereoselectivas de oxindoles a nitroolefinas. También es útil para mejorar la productividad del frijol mungo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable. Incompatible con ácidos fuertes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular y almacenar bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-56-6
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.12
Número MDL MFCD00008067
Clave InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
Nombre IUPAC tiourea
SMILES NC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiourea
Punto de fusión 172°C to 178°C
Densidad 1.405
Olor Odorless
Cantidad 2500 g
Número UN UN3077
Beilstein 605327
Índice Merck 14,9367
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
Porcentaje de pureza 99%