Learn More
Tiourea, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10338703 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10497140 500 g Frasco de plástico 500 g
10785971 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15199183 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10338703 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138910050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
La tiourea o tiocarbamida, n.° de CAS 62-56-6, es un análogo de la urea con un único oxígeno sustituido por azufre.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La tiourea es un derivado del compuesto biológico urea
• La tiourea es muy tóxica cuando se descompone y actúa como carcinógeno
Aplicaciones
• La tiourea se puede utilizar como desnaturalizante en tampones de lisis y tampones de muestras similares que requieren solubilización de proteínas
• La tiourea puede actuar como antioxidante y cromóforo
• La tiourea se puede utilizar en el estudio del redox celular, la autofagia y el envejecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-56-6
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.12
Número MDL MFCD00008067
Clave InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
Nombre IUPAC tiourea
SMILES NC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiourea
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodimetry)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2NCSNH2
Cantidad 5 kg
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Índice Merck 15, 9521
Información de solubilidad Solubility in water: 136g/L (20°C). Other solubilities: 12 g/100g methanol (20°C), soluble in isopropylalcohol, butanol , pentanol, sparingly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino o cristales