Learn More
Tiourea, + 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10780682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10780682 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10790682 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10780682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    158.65€ / 1 Kg
    Ahorro 29.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-56-6
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.12
Número MDL MFCD00008067
Clave InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
Nombre IUPAC tiourea
SMILES NC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiourea
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (On dried basis) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCSNH2
Cantidad 1 kg
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Sensibilidad (to bismuth) Passes Test
Índice Merck 15, 9521
Información de solubilidad (16.5g in 100ml water,25°C) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino