Learn More
Tiotriazinona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435287 10 g 10 g
11445287 50 g 50 g
11455287 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22663.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58909-39-0
Fórmula molecular C4H5N3O2S
Peso molecular (g/mol) 159.163
Número MDL MFCD00185756
Clave InChI UMWWHOXOVPIGFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiotriazinone, tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione, unii-679wf9q9w1, 2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazinane-5,6-dione, 1,2,4-triazin-2-methyl-6-hydroxy-3-thio-5-one, 2-methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione, 1,2,4-triazine-5,6-dione, tetrahydro-2-methyl-3-thioxo, acmc-20ajjm, ceftriaxone impurity c, ksc269g8j
PubChem CID 3034640
Nombre IUPAC 2-metil-3-sulfanilideno-1,2,4-triazinano-5,6-diona
SMILES CN1C(=S)NC(=O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiotriazinone
Punto de fusión 168°C to 171°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.16
Porcentaje de pureza ≥98%