Learn More
tiotixeno, Mikromol™
Código de producto. 17962746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962746 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17962746 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3269.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tiotixeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiothixene
CAS 3313-26-6
Nombres de analitos o componentes Thiothixene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H29 N3 O2 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9Z)-, 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8-
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
Nombre IUPAC (9Z)-N,N-dimetil-9-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propilideno]tioxanteno-2-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 443.63
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443,1701 g/mol