Learn More
Sal sódica de tiosultap, TRC
Código de producto. 30453155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453155 100 mg 100 miligramos
30453135 50 mg 50 miligramos
30455709 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT369560100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiosultap Sodium Salt
Fórmula molecular C5H13NO6S4 • x(Na)
Cantidad 100 mg
Sinónimo Bisultap, Dimehypo, Dimehypo Jumbo, Sodium 2-Dimethylaminopropane-1,3-bisthiosulfonate, Disosultap, Molosultap, Sha Chong Shuang, Thiosultapsodium, S,S'-(2-(Dimethylamino)propane-1,3-diyl) Bis(O-hydrogen sulfothioate) Sodium Salt
SMILES OS(SCC(N(C)C)CSS(O)(=O)=O)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 311.422299