Learn More
Tiosultap sódico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309166 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309166 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17560500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiosultap-sodium
CAS 52207-48-4
Nombres de analitos o componentes Thiosultap-sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H11 N O6 S4 . 2 Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO6S4.2Na/c1-6(2)5(3-13-15(7,8)9)4-14-16(10,11)12;;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].CN(C)C(CSS(=O)(=O)[O-])CSS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;2-(dimetilamino)-1,3-bis(sulfonatosulfanil)propano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 355.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.9265 g/mol